Fontos dokumentumok
IRMM428
Water (PFASs)
IRMM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
IRMM®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
JRC
format
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Analízis megjegyzés
For more information please see:
IRMM428
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants: Linear perfluorooctane sulfonate (L-PFOS), Perfluorobutane sulfonate (PFBS), Perfluoroheptanoic acid (PFHpA), Perfluorohexane sulfonate (PFHxS), Perfluorohexanoic acid (PFHxA), Perfluorononanoic acid, Perfluoropentanoic acid (PFPeA)
Matrix Group: Beverages and Water
Jogi információk
IRMM is a registered trademark of European Commission
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)