Merck
NIST920
D-Mannitol
NIST® SRM® 920
Szinonimák:
Mannite
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H14O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
182.17
Beilstein:
1721898
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 50 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
mp
167-170 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
general analytical
format
neat
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Általános leírás
This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for use in the calibration and standardization of procedures for triglyceride determinations in chemical analysis and for the critical evaluation of routine working or secondary reference materials used in these procedures. It is certified as a chemical of known purity. A unit of SRM 920 consists of 50 g of material. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 920_cert
SRM 920_SDS
Biokémiai/fiziológiai hatások
A sugar alcohol sweet tastant. Used in sweetness inhibition studies.
Egyéb megjegyzések
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
D-Mannitol
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)