Fontos dokumentumok
NIST3036
Arsenic Acid (AsV) Standard Solution
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
kiszerelés
ampule of 2 × 10 mL
gyártó/kereskedő neve
NIST®
format
single component solution
Általános leírás
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use as a primary calibraion standard for the quantitative determination of the arsenic species arsenic acid (AsV). This product can be used for quality assurance when assigning values to in-house control materials. A unit of NIST3036 consists of two 1mL sealed borosilicate glass amber ampoules of an acidified aqueous solution prepared gravimetrically to contain a known mass fraction of arsenic acid.
Egyéb megjegyzések
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Arsenic acid (AsV)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Health hazardCorrosion
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)