Fontos dokumentumok
NIST3037
Arsenous Acid (AsIII) Standard Solution
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
kiszerelés
ampule of 2 × 10 mL
gyártó/kereskedő neve
NIST®
Formátum
single component solution
Általános leírás
This Standard Reference Material is intended for use as a primary calibration standard for the quantitative determination of the arsenic species arsenous acid (AsIII). This product can be used for quality assurance when assigning values to in-house control meaterials.
A unit of NIST3037 consists of two 10mL sealed borosilicate glass ampoules of an acidified aqueous solution prepared gravimetrically to contain to contain a known mass fraction of arsenous acid.
Egyéb megjegyzések
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Arsenous acid (AsIII)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Health hazardCorrosion
Veszélyességi osztályok
Carc. 1A - Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)