Fontos dokumentumok
NIST928
Lead nitrate
NIST® SRM® 928
Szinonimák:
Lead(II) nitrate, Lead dinitrate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
solid
kiszerelés
pkg of 30 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
mp
470 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
general analytical
Formátum
neat
SMILES string
[PbH2++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Pb/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
SRM 928_cert
SRM 928_SDS
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Lead Nitrate [Pb(NO3)2]
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
Célzott szervek
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3