Merck
N0080000
Naphazoline hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
2-(1-Naphthylmethyl)imidazoline hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H14N2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
246.74
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
naphazoline
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.C1CN=C(Cc2cccc3ccccc23)N1
InChI
1S/C14H14N2.ClH/c1-2-7-13-11(4-1)5-3-6-12(13)10-14-15-8-9-16-14;/h1-7H,8-10H2,(H,15,16);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DJDFFEBSKJCGHC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Naphazoline hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biokémiai/fiziológiai hatások
α-adrenoceptor agonist; imidazoline receptor agonist; vasoconstrictor.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)