Fontos dokumentumok
M9269
IgG1, Kappa from murine myeloma
clone MOPC 21, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Mouse IgG1-κ
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
klón
MOPC 21, monoclonal
form
buffered aqueous solution
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Egyediség
Alkalmazás
- the in situ hybridization experiments with bulbar conjunctiva sections
- immunohistochemistry of cattle and artery tissues
- in immunofluorescence of leukocytes at a concentration of 50 μg/ml
- as a standard in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- as exchange antibody in centrifugal gel filtration
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3