Fontos dokumentumok
MSQC9
SILu™MAb Infliximab Stable-Isotope Labeled Monoclonal Antibody
recombinant, expressed in CHO cells
Szinonimák:
Mass spectrometry standard, Infliximab, SIL Infliximab, Stable isotope labelled Infliximab
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in CHO cells
Minőségi szint
antitest terméktípus
primary antibodies
Teszt
≥90% (SDS-PAGE)
kiszerelés
vial of 100 μg
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Infliximab has been approved for the treatment of Crohn′s disease, ulcerative colitis, psoriasis, psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis, and rheumatoid arthritis. SILu™MAb Infliximab Stable-Isotope Labeled Monoclonal Antibody is for R&D use only. Not for drug, household, or other uses.
Alkalmazás
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
- Briefly centrifuge the vial at ~10,000 × g to collect the product at the bottom of the vial.
- Add 500 μL of ultrapure water containing 0.1% formic acid to the vial.
- Mix the contents by gently inverting the vial a minimum of 5 times.
- Allow the vial to stand at room temperature for at least 15 minutes and repeat mixing by inversion.
Analízis megjegyzés
MRM settings provided (xls)
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Infliximab, a chimeric monoclonal antibody, is used to treat rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, Crohn’s disease, and other autoimmune diseases.