B0184
Bacteriorhodopsin from Halobacterium salinarum
native sequence, lyophilized powder
Szinonimák:
BR from H. salinarum, Bacterioopsin, Bacteriorhodopsin from Halobacterium halobium
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Halobacterium salinarium
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
Halobacterium salinarium ... OE_RS05715(5953595) , VNG_RS05715(144807)
Általános leírás
Alkalmazás
- in generation of droplet lipid bilayer
- as a standard in quadrupole time-of-flight (QTOF) mass spectroscopy (MS)
- in the generation of protein-detergent complex and micelles for dynamic light scattering studies
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?