98838
Selenium Standard for ICP
TraceCERT®, 10 g/L Se in nitric acid (nominal concentration)
Szinonimák:
ICP Selenium Calibration Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
koncentráció
10 g/L Se in nitric acid (nominal concentration)
technika/technikák
ICP: suitable
alkalmazás(ok)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
Általános leírás
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Information about trace impurities are stated on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Alkalmazás
- Separation of binaphthol enantiomers through achiral chromatography.: This study demonstrates the use of LiChrospher® 100 NH2 for the achiral chromatographic separation of binaphthol enantiomers. The research provides valuable insights into the versatility of this stationary phase for resolving chiral compounds, highlighting its applications in analytical and preparative chromatography (Baciocchi et al., 2002).
- Determination of histidine and related compounds in rumen fluid by liquid chromatography.: This article showcases the application of LiChrospher® 100 NH2 in the liquid chromatographic analysis of histidine and its derivatives in rumen fluid. The study emphasizes the column′s effectiveness in complex biological matrix analyses, offering a robust method for bioanalytical applications in veterinary and agricultural chemistry (Wadud et al., 2000).
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?