Fontos dokumentumok
39436
Supelco
Arsenic Standard for AAS
TraceCERT®, 1 g/L As in nitric acid (nominal concentration), Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
koncentráció
1 g/L As in nitric acid (nominal concentration)
technika/technikák
AAS: suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
single component solution
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Alkalmazás
  • Monocrotaline-induced Vasomotor Dysfunction: A study demonstrated that pulmonary hypertension impairs vasomotor function in rat diaphragm arterioles, with monocrotaline being used to induce the condition, thereby aiding in understanding the systemic vascular effects of pulmonary arterial hypertension (Schulze et al., 2024).
Analízis megjegyzés
1 g/L As in 2% nitric acid (contains NaOH), prepared with high purity As2O3, HNO3, NaOH and water
Egyéb megjegyzések
For a complete product listing of our TraceCERT range of CRMs for ICP and AAS, technical information and example certificates please visit our inorganic TraceCERT website
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazardCorrosion
Veszélyességi osztályok
Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Zygmunt M Gusiatin et al.
Journal of hazardous materials, 338, 160-166 (2017-06-02)
Batch washing experiments were performed to evaluate the feasibility of using a solution of humic substances (HS) extracted from municipal sewage sludge as a washing agent to remove As from soils at a former As mining area. Soils (S1, S2
Cikkek
Recent advances in analytical tech for heavy metal detection ensure food safety, with products and services supporting trust in consumption.