Fontos dokumentumok
NIST2185
Potassium hydrogen phthalate
NIST® SRM® 2185, pD standard
Szinonimák:
Potassium phthalate monobasic, KHP, Phthalic acid monopotassium salt, Potassium biphthalate, Potassium hydrogen phthalate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Forma
crystals
kiszerelés
pkg of 60 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
mp
295-300 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
Potassium Hydrogen Phthalate
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.