Fontos dokumentumok
1.04874
Supelco
Potassium hydrogen phthalate
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Potassium hydrogen phthalate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H5KO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
204.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
212-889-4
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.5% dry basis (perchloric acid titration)
Forma:
solid
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.5% dry basis (perchloric acid titration)
Forma
solid
hatékonyság
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
szennyeződések
≤0.005% In water insoluble matter
veszteség
≤0.2% loss on drying, 105°C
pH
4.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
295-300 °C
sűrűség
1.636 g/cm3
térfogatsúly
900 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0005%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[K+].[O-]C(=O)c1c(cccc1)C(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
  • Coulometric method with titratable impurity analysis and mass balance method: This study presents a method to convert acidimetric purity to chemical purity for potassium hydrogen phthalate, which is validated using quantitative nuclear magnetic resonance (qNMR) techniques, enhancing the standards for analytical chemistry (Huang T et al., 2023).
  • Triplet states of the nonlinear optical chromophore DCM in single crystals: Investigates the triplet excited states of the nonlinear optical chromophore DCM in potassium hydrogen phthalate single crystals, linking these states to single-molecule dark states, significant for the development of optical materials (Barbon A et al., 2009).
Analízis megjegyzés
Assay (Perchloric acid titration from dried substance): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
In water insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfur compounds (as SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 0.2 %
Corresponds to Reag. Ph Eur
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
Photometric determination using the Griess method subsequent to extraction