Fontos dokumentumok
P1088
Potassium hydrogen phthalate
BioXtra, ≥99.95%
Szinonimák:
Potassium phthalate monobasic, KHP, Phthalic acid monopotassium salt, Potassium biphthalate, Potassium hydrogen phthalate
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
≥99.95%
Forma
powder or crystals
szennyeződések
<0.005% Insoluble matter
<0.005% Phosphorus (P)
pH
4
mp
295-300 °C (dec.) (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): <0.003%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.002%
kation nyomok
Al: <0.0005%
Ca: <0.005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
SMILES string
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Long-term stability
- Exhibits dielectric properties
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?