Fontos dokumentumok
60360
Potassium phthalate monobasic
puriss. p.a., ≥99.5% (T)
Szinonimák:
KHP, Phthalic acid monopotassium salt, Potassium biphthalate, Potassium hydrogen phthalate
About This Item
Javasolt termékek
grade
puriss. p.a.
Minőségi szint
Teszt
≥99.5% (T)
Forma
solid
pH
4
mp
295-300 °C (dec.) (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?