Fontos dokumentumok
60386
Potassium iodate
reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
About This Item
Javasolt termékek
grade
reference material
Minőségi szint
Teszt
>99.5%
minőség
certified by BAM
technika/technikák
titration: suitable
mp
560 °C (lit.)
sűrűség
3.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Formátum
neat
SMILES string
[K+].[O-]I(=O)=O
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
- High-purity material traceable to NIST SRM
- High-quality standard offering accurate titer determinations
- Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)