Fontos dokumentumok
NIST2696
Silica fume
NIST® SRM® 2696
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 70 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
format
matrix material
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Silicon dioxide (Si02), Aluminium dioxide (Al2O3), Calcium oxide (CaO), Magnesium oxide (MgO), Potassium oxide (K2O), Manganese oxide (Mn2O3), Zinc oxide (ZnO)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Sodium oxide (Na2O), Phosphorus pentoxide (P2O5), Iron oxide (Fe2O3)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2