1.00805
Titanium(IV) oxide
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, E 171
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Titanium(IV) oxide, Titanic anhydride, Titanium dioxide
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder
részecskeméret
~0.8 μm (d50)
pH
7-8 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2900 °C/1013 hPa
mp
1855 °C
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/2O.Ti
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Jogi információk
Alkalmazás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg