NIST2207
Controlled pore glass - BET specific surface area
NIST® SRM® 2207, nominal pore diameter 18nm
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 5 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
alkalmazás(ok)
glass & ceramic
InChI
1S/Ca.Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q+2;+1;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QXJJQWWVWRCVQT-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
SRM 2207_cert
SRM 2207_SDS
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Available with a certificate documenting NIST-certified values for the single-point (SP) and multiple-point (MP) BET analysis of specific surface area.
- The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling, maintenance, and use instructions.
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1