Fontos dokumentumok
NIST141E
Acetanilide
NIST® SRM®141E
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
form
powder
kiszerelés
pkg of 2 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
technika/technikák
GC/MS: suitable
NMR: suitable
alkalmazás(ok)
general analytical
Általános leírás
Each unit of SRM 141E contains 2 g of crystalline material.
SRM 141E_cert
SRM 141E_SDS
Alkalmazás
Acetanilide standard reference material (SRM) is intended for use in validating microchemical procedures, used for the determination of carbon, hydrogen, and nitrogen in organic matter.
Tulajdonságok és előnyök
  • SRM 141E is available with a certificate documenting NIST-certified mass fraction values of acetanilide.
  • Certified values are determined using nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).  
  • The NIST certificate is provided with storage and use instructions.
Egyéb megjegyzések
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Carbon (C), Hydrogen (H), Nitrogen (N) , Oxygen (O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
321.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
161 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2