Fontos dokumentumok
NIST2143
p-Fluorobenzoic acid
NIST®SRM®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H5FO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
140.11
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
kiszerelés
pkg of 2 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C(=O)O
InChI
1S/C7H5FO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BBYDXOIZLAWGSL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Fluorine (F)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3