Fontos dokumentumok
PLAC02510
Millipore
Regenerated Cellulose Membrane Filter, 1 kDa NMWCO
Ultracel®, filter diam. 25 mm
Szinonimák:
Ultrafiltration Discs, 1 kDa NMW, Ultrafiltration membrane discs
About This Item
UNSPSC kód:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
pórusméret:
1 kDa NMWCO
material:
regenerated cellulose membrane
szűrőátmérő:
25 mm
szűrőfelület:
4.1 cm2
material
regenerated cellulose membrane
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Ultracel®
technika/technikák
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
szűrőátmérő
25 mm
szűrőfelület
4.1 cm2
Mátrix
Ultracel®
pórusméret
1 kDa NMWCO
kiszállítva
ambient
Alkalmazás
1 kDa NMWL, Ultracel regenerated cellulose, 25 mm diameter
Jogi információk
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1