Fontos dokumentumok
NIST2141
Urea
NIST® SRM® 2141
Szinonimák:
Carbamide, Carbonyldiamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
crystals
kiszerelés
pkg of 2 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
mp
132-135 °C (lit.)
sűrűség
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
clinical testing
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
WGK
WGK 1