Fontos dokumentumok
1.05982
Millipore
D-Mannitol
suitable for microbiology
Szinonimák:
Mannite
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H14O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
182.17
Beilstein:
1721898
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41106212
EC index szám:
200-711-8
NACRES:
NA.74
öngyulladási hőmérséklet
410 °C
Minőségi szint
hatékonyság
13500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
290-295 °C/4 hPa
mp
167-170 °C (lit.)
oldhatóság
213 g/L
térfogatsúly
400‑500 kg/m3
alkalmazás(ok)
microbiology
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
A sugar alcohol sweet tastant. Used in sweetness inhibition studies.
Analízis megjegyzés
Identity (IR-spectrum): passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.003 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01
Water: ≤ 0.5 %
Suitability for microbiology: passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1