Fontos dokumentumok
M9546
D-Mannitol
BioXtra, ≥98% (HPLC)
Szinonimák:
Mannite
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szennyeződések
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.01% Insoluble matter
izzítási maradék
≤0.01%
szín
white
hasznos pH-tartomány
5.0-6.5 (25 °C, 182 g/L)
mp
167-170 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a hydroxyl radical inhibitor, to detect the hydroxyl radical generation during the reactive oxygen species (ROS) modification of chromatin
- in [3H]-mannitol permeability assay and also as a component in buffer B for measuring the transmonolayer dilution potentials
- as a component in extracellular recording solution for whole cell patch clamp recordings
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)