Merck
900499
Sigma-Aldrich
D-Mannitol-1,6-13C2
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C2C4H14O6
Molekulatömeg:
184.16
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
Teszt
≥97% (CP)
form
solid
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[H][13C@](O)([C@@](O)([C@@]([H])([C@@]([H])(CO)O)O)[H])[13CH2]O
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)