Fontos dokumentumok
M9179
Meglumine
99.0-100.5% dry basis, meets USP testing specifications
Szinonimák:
N-Methyl-D-glucamine, 1-Deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol, Meglumine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Ügynökség
USP/NF
meets USP testing specifications
Teszt
99.0-100.5% dry basis
form
powder
öngyulladási hőmérséklet
~662 °F
szín
off-white
mp
129-131.5 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Alkalmazás
- Pentavalent Antimony Associated with G-CSF in the Treatment of Cutaneous Leishmaniasis Caused by Leishmania (Viannia) braziliensis: Investigates the use of meglumine in conjunction with G-CSF, showing potential for enhanced treatment outcomes (Suprien et al., 2024).
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?