Fontos dokumentumok
T7875
Thiourea
ReagentPlus®, ≥99.0%
Szinonimák:
Sulfourea, Thiocarbamide
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99.0%
mp
170-176 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
thiourea
SMILES string
NC(N)=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
mouse ... Ephx2(13850)
Általános leírás
Alkalmazás
- as a component in ice cold sample buffer for protein analysis
- in intracellular extraction buffer for the extraction of soluble intracellular proteins
- as a component of electrophoresis buffer
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?