Merck
575143
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) sulfate
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Lineáris képlet:
Gd2(SO4)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
602.69
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
≥99.99% trace metals basis
Forma:
powder
Minőségi szint
Teszt
≥99.99% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: gadolinium
szennyeződések
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES string
[Gd+3].[Gd+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Gd.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QLAFITOLRQQGTE-UHFFFAOYSA-H
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)