Fontos dokumentumok
PHR1324
Meglumine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
N-Methyl-D-glucamine, 1-Deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol, Meglumine
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0001209
traceable to USP 1379140
API-család
meglumine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
~662 °F
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
129-131.5 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Általános leírás
Meglumine is a glucose-derived secondary amine which is widely used as an excipient in pharmaceutical formulations.
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?