Merck
90928
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-D-glucamine
≥98.0%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H19NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
209.24
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0%
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D −17.0±2.0°, c = 1% in H2O
mp
136-142 °C
oldhatóság
H2O: 0.1 g/mL, clear to almost clear, colorless to very faintly yellow
SMILES string
CCNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c1-2-9-3-5(11)7(13)8(14)6(12)4-10/h5-14H,2-4H2,1H3/t5-,6+,7+,8+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IKXCHOUDIPZROZ-LXGUWJNJSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)