Fontos dokumentumok
1379140
USP
Meglumine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
N-Methyl-D-glucamine, 1-Deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol, Meglumine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
meglumine
öngyulladási hőmérséklet
~662 °F
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
129-131.5 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3