Fontos dokumentumok
M8506
Methimazole
analytical standard
Szinonimák:
1-Methyl-2-mercaptoimidazole, MET, 1-Methyl-2-imidazolethiol, 2-Mercapto-1-methylimidazole
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99%
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
144-147 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
SMILES string
CN1C=CNC1=S
InChI
1S/C4H6N2S/c1-6-3-2-5-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,5,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PMRYVIKBURPHAH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... TPO(7173)
Általános leírás
Alkalmazás
- Silver/graphene-modified carbon-paste electrode (AgGCPE) based electrochemical determination of methimazole
- Development of a surface-enhanced Raman scattering (SERS) based method to estimate propylthiouracil and methimazole using sodium alginate-protected silver nanoparticles as SERS substrate
- Detection of methimazole at ultra-trace limits using surface-enhanced Raman spectroscopy based on gold nanoparticles (AuNPs) substrate
- Quantitative analysis of human blood samples for methimazole using high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometric (HPLC-MS/MS) method
- Electrochemical determination of methimazole in pharmaceutical tablet and human blood serum samples by molecularly imprinted polymer (MIP)- pencil graphite electrode (PGE) based sensor
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?