Fontos dokumentumok
301507
2-Mercapto-1-methylimidazole
≥99%
Szinonimák:
Methimazole, 1-Methyl-2-imidazolethiol, 2-Mercapto-1-methylimidazole
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥99%
mp
144-147 °C (lit.)
SMILES string
CN1C=CNC1=S
InChI
1S/C4H6N2S/c1-6-3-2-5-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,5,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PMRYVIKBURPHAH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544) , TPO(7173)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?