Fontos dokumentumok
F9005
Flufenamic acid
analytical standard, for drug analysis
Szinonimák:
N-(3-[Trifluoromethyl]phenyl)anthranilic acid, N-(α,α,α-Trifluoro-m-tolyl)anthranilic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard, for drug analysis
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
132-135 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H10F3NO2/c15-14(16,17)9-4-3-5-10(8-9)18-12-7-2-1-6-11(12)13(19)20/h1-8,18H,(H,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LPEPZBJOKDYZAD-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?