Fontos dokumentumok
1365000
USP
Levothyroxine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
L-Thyroxine, 3,3′,5,5″-Tetraiodo-L-thyronine, 3-[4-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]-L-alanine, T4
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
levothyroxine
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
223 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H11I4NO4/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23)/t12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUIIKFGFIJCVMT-LBPRGKRZSA-N
Géninformáció
human ... THRA(7067) , THRB(7068)
Általános leírás
Alkalmazás
- Levothyroxine Sodium
- Levothyroxine Sodium Tablets
- Levothyroxine Sodium Oral Powder
- Liothyronine Sodium
- Thyroid
- Thyroid Tablets
- Liothyronine Sodium Tablets
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1
Célzott szervek
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3