Fontos dokumentumok
284297
2-Mercaptoimidazole
98%
Szinonimák:
2-Imidazolethiol
Teszt
98%
Forma
solid
mp
228-231 °C (lit.)
oldhatóság
methanol: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
SMILES string
Sc1ncc[nH]1
InChI
1S/C3H4N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H,(H2,4,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OXFSTTJBVAAALW-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?