Fontos dokumentumok
P3755
6-Propyl-2-thiouracil
enzyme inhibitor
Szinonimák:
2,3-Dihydro-6-propyl-2-thioxo-4(1H)-pyrimidinone, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidine
About This Item
Javasolt termékek
leírás
enzyme inhibitor
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
Forma
powder
mp
218-220 °C (lit.)
oldhatóság
10% NH3: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
SMILES string
CCCC1=CC(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C7H10N2OS/c1-2-3-5-4-6(10)9-7(11)8-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KNAHARQHSZJURB-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... DIO1(1733) , TPO(7173)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?