Fontos dokumentumok
17799
Rhamnetin
analytical standard
Szinonimák:
β-Rhamnocitrin, 3,3′,4′,5-Tetrahydroxy 7-methoxyflavone, 7-Methoxyquercetin, 7-Methylquercetin, Quercetin 7-methyl ether
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1cc(O)c2C(=O)C(O)=C(Oc2c1)c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C16H12O7/c1-22-8-5-11(19)13-12(6-8)23-16(15(21)14(13)20)7-2-3-9(17)10(18)4-7/h2-6,17-19,21H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JGUZGNYPMHHYRK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.