Fontos dokumentumok
T6137
Trioxsalen
≥98% (HPLC), powder, photochemical DNA crosslinker
Szinonimák:
2,5,9-Trimethylfuro[3,2-g]benzopyran-7-one, 4,5′,8-Trimethylpsoralen, TMP, Trisoralen
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Trioxsalen, ≥98% (HPLC), powder
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white
mp
229-231 °C (lit.)
oldhatóság
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
fluoreszcencia
λex 269 nm; λem 445 nm in methanol
λex 321 nm; λem 445 nm (bound to DNA in Tris, pH 8.1)
kezdeményező
Valeant
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cc1cc2cc3C(C)=CC(=O)Oc3c(C)c2o1
InChI
1S/C14H12O3/c1-7-4-12(15)17-14-9(3)13-10(6-11(7)14)5-8(2)16-13/h4-6H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FMHHVULEAZTJMA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- to induce small deletion mutations in worms
- in combination with ultraviolet A (UVA)
- to induce interstrand crosslinks (ICLs) in DNA
- for the preparation and photoactivation of trimethyl psoralen
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.
A DNS-károsodás és a DNS-javítási mechanizmus létfontosságú a DNS integritásának fenntartásához. A sejtek DNS-ének károsodása többek között a mutagenezisben és a rák kialakulásában is szerepet játszik.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.