Fontos dokumentumok
69664
Bergapten
analytical standard
Szinonimák:
5-Methoxypsoralen, 4-Methoxyfuro[3,2-g]benzopyrane-7-one, Bergapten, Geralen, Heraclin, Majudin
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
189-193 °C
190-193 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1c2C=CC(=O)Oc2cc3occc13
InChI
1S/C12H8O4/c1-14-12-7-2-3-11(13)16-10(7)6-9-8(12)4-5-15-9/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BGEBZHIAGXMEMV-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?