Fontos dokumentumok
01338
Bergamottin
analytical standard
Szinonimák:
Bergamotine, Bergaptin
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
75-80 °C
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COc1c2C=CC(=O)Oc2cc3occc13
InChI
1S/C21H22O4/c1-14(2)5-4-6-15(3)9-11-24-21-16-7-8-20(22)25-19(16)13-18-17(21)10-12-23-18/h5,7-10,12-13H,4,6,11H2,1-3H3/b15-9+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DBMJZOMNXBSRED-OQLLNIDSSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Blocker of STAT3 activation pathway in tumor cells; its potential in the therapy of multiple myeloma (MM) and other cancers is investigated.
- Prevention and the treatment of cancer via suppression of the NF-kB signaling pathway and its regulated gene products.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?