Merck
PHL89874
Angelicin
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
2-Oxo-(2H)-furo(2,3-h)-1-benzopyran, 2H-Furo[2,3-h]-1-benzopyran-2-one, Isopsoralen, NSC 404563
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H6O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
186.16
Beilstein:
153970
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥98.0% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1Oc2c(C=C1)ccc3occc23
InChI
1S/C11H6O3/c12-10-4-2-7-1-3-9-8(5-6-13-9)11(7)14-10/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XDROKJSWHURZGO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biokémiai/fiziológiai hatások
Angular furocoumarin with diverse photobiological effects. Upon long-wavelength UV irradiation, forms monoadduct with double-stranded DNA and reacts with unsaturated fatty acids. Inhibits DNA and RNA synthesis and cell replication in Ehrlich ascites tumor cells.
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica pimpinella
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)