M2649
Melanin from Sepia officinalis
99% purity (TLC), powder
Szinonimák:
Melanin
About This Item
Javasolt termékek
product name
Melanin from Sepia officinalis, 99% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
99% (TLC)
form
powder
oldhatóság
hydrogen peroxide: 1 mg/mL, dark brown
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C18H10N2O4/c1-5-13-9-7(3-19-13)12-10-8(11(9)17(23)15(5)21)4-20-14(10)6(2)16(22)18(12)24/h3-4,19-20H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUMBMVFBXHLACL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a natural pigment for Raman spectroscopy measurements
- in competitive enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) for the characterization of phage antibodies
- as an external standard for spectrophotometrically determining the melanin production in B16F10 cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)