M0418
Melanin
BioReagent, Synthetic, suitable for cell culture
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥97% (TLC)
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
oldhatóság
1 N NH4OH: 20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[nH]1c2c3c(c4c5c([nH]c4)c([c]([c](c5c3c1)=O)=O)C)[c]([c](c2C)=O)=O
InChI
1S/C18H10N2O4/c1-5-13-9-7(3-19-13)12-10-8(11(9)17(23)15(5)21)4-20-14(10)6(2)16(22)18(12)24/h3-4,19-20H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUMBMVFBXHLACL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to incubate normal human keratinocytes for Masson-Fontana staining
- as a standard in the determination of melanin content in normal human epidermal melanocytes and immortalized human keratinocytes
- as an absorber to mimic human skin or melanocytic nevi and melanoma
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?