Merck
M-250
Supelco
Mycophenolic acid-β-D-glucuronide solution
1 mg/mL (Acetonitrile:Water (90:10) (v/v)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H28O12
CAS-szám:
Molekulatömeg:
496.46
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
koncentráció
1 mg/mL (Acetonitrile:Water (90:10) (v/v))
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(O)=O)c1C\C=C(/C)CCC(O)=O
InChI
1S/C23H28O12/c1-9(5-7-13(24)25)4-6-11-18(32-3)10(2)12-8-33-22(31)14(12)19(11)34-23-17(28)15(26)16(27)20(35-23)21(29)30/h4,15-17,20,23,26-28H,5-8H2,1-3H3,(H,24,25)(H,29,30)/b9-4+/t15-,16-,17+,20-,23+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BYFGTSAYQQIUCN-HGIHDBQLSA-N
Általános leírás
Mycophenolic acid (MPA), the active moiety of the prodrug mycophenolate mofetil, is widely used in immunosuppressive regimens after kidney, liver or heart transplantation. MPA is metabolized predominantly to the inactive 7-O-glucuronide (MPAG). A minor fraction is converted to the pharmacologically active acyl glucuronide (AcMPAG). All compounds ultimately are eliminated via the kidneys.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2.0 °C - closed cup