Fontos dokumentumok
T6515
Cholecystokinin Fragment 30-33 Amide
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
CCK-4, Gastrin Tetrapeptide, Tetragastrin, Trp-Met-Asp-Phe amide
Teszt
≥95% (HPLC)
form
powder
molekulatömeg
59670 g/mol
technika/technikák
toxicology assay: suitable
oldhatóság
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless to yellow
alkalmasság
suitable for molecular biology
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H](N)Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(N)=O
InChI
1S/C29H36N6O6S/c1-42-12-11-22(33-27(39)20(30)14-18-16-32-21-10-6-5-9-19(18)21)28(40)35-24(15-25(36)37)29(41)34-23(26(31)38)13-17-7-3-2-4-8-17/h2-10,16,20,22-24,32H,11-15,30H2,1H3,(H2,31,38)(H,33,39)(H,34,41)(H,35,40)(H,36,37)/t20-,22-,23-,24-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RGYLYUZOGHTBRF-BIHRQFPBSA-N
Géninformáció
human ... CCK(885)
rat ... Cckbr(25706)
Amino Acid Sequence
Általános leírás
Several biologically active fragments of the neuropeptide cholecystokinin (CCK) are present in the brain, where they interact with CCK-A and CCK-B receptors. Among these fragments, CCK-4 is notably abundant in the cortical and limbic brain structures. CCK-4, a bioactive form of cholecystokinin, is a peptide hormone that regulates food intake by binding to CCK receptors in the gut and brain.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3