Merck
385700
Sigma-Aldrich
2-Mercapto-5-benzimidazolesulfonic acid sodium salt dihydrate
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H5N2NaO3S2 · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
288.28
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
>300 °C (lit.)
funkcionális csoport
sulfonic acid
SMILES string
O.O.[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(S)nc2c1
InChI
1S/C7H6N2O3S2.Na.2H2O/c10-14(11,12)4-1-2-5-6(3-4)9-7(13)8-5;;;/h1-3H,(H2,8,9,13)(H,10,11,12);;2*1H2/q;+1;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OIYOMRFNKQEDEH-UHFFFAOYSA-M
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)