Fontos dokumentumok
179752
Borane pyridine complex
~8 M BH3
Szinonimák:
NSC 10219, NSC 53324, Pyridine borane, Trihydro(pyridine)boron
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
koncentráció
~8 M BH3
törésmutató
n20/D 1.532 (lit.)
mp
10-11 °C (lit.)
sűrűség
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[BH3-][n+]1ccccc1
InChI
1S/C5H8BN/c6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LPGWNCNRGQANGC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Investigations of site energy distribution functions from Toth isotherm for adsorption of gases on heterogeneous surfaces
- Preparation of α−alkyl-β-hydroxy esters
- Regioselective immobilization of short oligonucleotides to acrylic copolymer gels
- Preparation of Igs conjugated with viral peptide epitopes
- Sintering of silicon carbide
Reducing agent for high performance liquid chromatography analysis of oligosaccharides
Modifier in decant oil affecting its carbonization to mesophase pitch
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
69.8 °F
Lobbanási pont (C)
21 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?