K1875
α-Ketoglutaric acid sodium salt
≥98% (titration)
Szinonimák:
2-Oxoglutaric acid monosodium salt, 2-Oxopentanedioic acid monosodium salt, Sodium 2-oxoglutarate monobasic
Teszt
≥98% (titration)
form
powder
oldhatóság
water: 100 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na+].OC(=O)CCC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H6O5.Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MOTOGHHLNTXPTI-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3